Merck
SAAR5044420
Kaliumhydroxid
univAR
Synonym(e):
Aetzkali
About This Item
Lineare Formel:
KOH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
56.11
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352320
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualität
reagent
Dampfdruck
1 mmHg ( 719 °C)
Produktlinie
univAR
Verpackung
poly bottle of 1 × 500 g (SAAR5044420EM)
mp (Schmelzpunkt)
361 °C (lit.)
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
[OH-].[K+]
InChI
1S/K.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
InChIKey
KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M
Anwendung
Analysed reagent
For laboratory use only
Rechtliche Hinweise
univAR is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)