Merck
SAAR2346000
Eisen(II)-sulfat Heptahydrat
univAR
Synonym(e):
Vitriolgrün
About This Item
Lineare Formel:
FeSO4 · 7H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
278.01
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
Dampfdruck
14.6 mmHg ( 25 °C)
Produktlinie
univAR
Verpackung
poly bottle of 12 × 500 g (SAAR2346000EM)
Dichte
1.898 g/mL at 25 °C (lit.)
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
O.O.O.O.O.O.O.[Fe++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Fe.H2O4S.7H2O/c;1-5(2,3)4;;;;;;;/h;(H2,1,2,3,4);7*1H2/q+2;;;;;;;;/p-2
InChIKey
SURQXAFEQWPFPV-UHFFFAOYSA-L
Anwendung
Analysed reagent
For laboratory use only
Rechtliche Hinweise
univAR is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)