Merck
SAAR1524920
Calciumchlorid Dihydrat
univAR
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
CaCl2 · 2H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
147.01
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
Produktlinie
univAR
Verpackung
poly bottle of 12 × 500 g (SAAR1524920EM)
mp (Schmelzpunkt)
176 °C (dec.) (lit.)
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
O.O.Cl[Ca]Cl
InChI
1S/Ca.2ClH.2H2O/h;2*1H;2*1H2/q+2;;;;/p-2
InChIKey
LLSDKQJKOVVTOJ-UHFFFAOYSA-L
Anwendung
Analysed reagent
For laboratory use only
Rechtliche Hinweise
univAR is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)