Merck
PHL89196
Frangulin B
phyproof® Reference Substance
Synonym(e):
3-(D-Apio-β-D-furanosyloxy)-1,8-dihydroxy-6-methyl-9,10-anthracendion
Größe auswählen
10 MG
CHF 463.00
CHF 463.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 MG
CHF 463.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C20H18O9
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
402.35
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
CHF 463.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥98.0% (HPLC)
Form
powder
Hersteller/Markenname
PhytoLab
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
OC[C@]1(O)[C@@H](O)[C@@H](OC1)OC2=CC(O)=C3C(C(C(C=C(C)C=C4O)=C4C3=O)=O)=C2
InChI
1S/C20H18O9/c1-8-2-10-14(12(22)3-8)17(25)15-11(16(10)24)4-9(5-13(15)23)29-19-18(26)20(27,6-21)7-28-19/h2-5,18-19,21-23,26-27H,6-7H2,1H3/t18-,19-,20+/m0/s1
InChIKey
AEQMIFRODRFTJF-SLFFLAALSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
This substance is supplied with certified chromatographic purity. The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Rechtliche Hinweise
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)