Merck
PHL89175
Chlorogensäure
phyproof® Reference Substance
Synonym(e):
3-Caffeoylchinasäure (CAS), 5-Caffeoylchinasäure (IUPAC), 1,4,5-Trihydroxycyclohexancarboxylsäure 3-(3,4-dihydroxycinnamat), 3-(3,4-Dihydroxycinnamoyl)-Chinasäure
Größe auswählen
50 MG
CHF 390.00
CHF 390.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 MG
CHF 390.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C16H18O9
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
354.31
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
CHF 390.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥95.0% (HPLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
PhytoLab
mp (Schmelzpunkt)
210 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
O[C@@H]1C[C@](O)(C[C@@H](OC(=O)\C=C\c2ccc(O)c(O)c2)[C@@H]1O)C(O)=O
InChI
1S/C16H18O9/c17-9-3-1-8(5-10(9)18)2-4-13(20)25-12-7-16(24,15(22)23)6-11(19)14(12)21/h1-5,11-12,14,17-19,21,24H,6-7H2,(H,22,23)/b4-2+/t11-,12-,14-,16+/m1/s1
InChIKey
CWVRJTMFETXNAD-JUHZACGLSA-N
Allgemeine Beschreibung
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Sonstige Hinweise
This compound is commonly found in plants of the genus: angelica arnica carum crataegus echinacea hedera humulus hypericum melissa pimpinella plantago salvia sambucus valeriana
Rechtliche Hinweise
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 4
1 of 4