Merck
PHL85748
Glucomoringin Kaliumsalz
phyproof® Reference Substance
Synonym(e):
Kalium-4-rhamnosyloxybenzylglucosinolat
Größe auswählen
5 MG
CHF 398.00
CHF 398.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 MG
CHF 398.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C20H28KNO14S2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
609.66
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
CHF 398.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥90.0% (HPLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
PhytoLab
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[K+].[S](=O)(=O)([O-])ONC(=Cc2ccc(cc2)O[C@@H]3O[C@H]([C@@H]([C@H]([C@H]3O)O)O)C)S[C@@H]1O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1O)O)O)CO
InChI
1S/C20H29NO14S2.K/c1-8-13(23)15(25)17(27)19(32-8)33-10-4-2-9(3-5-10)6-12(21-35-37(29,30)31)36-20-18(28)16(26)14(24)11(7-22)34-20;/h2-6,8,11,13-28H,7H2,1H3,(H,29,30,31);/q;+1/p-1/t8-,11+,13-,14+,15+,16-,17+,18+,19-,20-;/m0./s1
InChIKey
UMTJDLRWZSLIRI-ZXXSMENNSA-M
Allgemeine Beschreibung
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Rechtliche Hinweise
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)