Wichtige Dokumente
PHL84232
Lancerin
phyproof® Reference Substance
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥90.0% (HPLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
PhytoLab
SMILES String
O1[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]1c2c3[o]c4c([c](c3c(cc2O)O)=O)cc(cc4)O)O)O)O)CO
InChI
1S/C19H18O10/c20-5-11-15(25)16(26)17(27)19(29-11)13-9(23)4-8(22)12-14(24)7-3-6(21)1-2-10(7)28-18(12)13/h1-4,11,15-17,19-23,25-27H,5H2/t11-,15-,16+,17-,19+/m1/s1
InChIKey
JUZGXATTXYZBGK-HBVDJMOISA-N
Allgemeine Beschreibung
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 1 Oral
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)