Merck
PHL83528
α-Onocerin
phyproof® Reference Substance
Synonym(e):
Alpha-onocerin
Größe auswählen
5 MG
CHF 369.00
CHF 369.00
Voraussichtliches Versanddatum21. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 MG
CHF 369.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C30H50O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
442.72
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
CHF 369.00
Voraussichtliches Versanddatum21. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥95.0% (HPLC)
Hersteller/Markenname
PhytoLab
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[H][C@@]12[C@]([C@](C([H])([H])C([H])([H])[C@@]3([H])C(C([H])([H])C([H])([H])[C@]4([H])[C@]3(C([H])([H])[H])C([H])([H])C([H])([H])[C@@](O[H])([H])C4(C([H])([H])[H])C([H])([H])[H])=C([H])[H])([H])C(C([H])([H])C2([H])[H])=C([H])[H])(C([H])([H])[H])C([H])([H
InChI
1S/C30H50O2/c1-19-9-13-23-27(3,4)25(31)15-17-29(23,7)21(19)11-12-22-20(2)10-14-24-28(5,6)26(32)16-18-30(22,24)8/h21-26,31-32H,1-2,9-18H2,3-8H3
InChIKey
GESZMTVZGWZBPW-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
This substance is supplied with certified chromatographic purity. The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Rechtliche Hinweise
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)