Wichtige Dokumente
P0020
Pristimerin
Synonym(e):
Celastrol-methylester
Empfohlene Produkte
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Lagerbedingungen
protect from light
Farbe
orange
Löslichkeit
DMSO: ≥5 mg/mL
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
COC(=O)[C@]1(C)CC[C@]2(C)CC[C@]3(C)C4=CC=C5C(C)=C(O)C(=O)C=C5[C@]4(C)CC[C@@]3(C)C2C1
InChI
1S/C30H40O4/c1-18-19-8-9-22-28(4,20(19)16-21(31)24(18)32)13-15-30(6)23-17-27(3,25(33)34-7)11-10-26(23,2)12-14-29(22,30)5/h8-9,16,23,32H,10-15,17H2,1-7H3/t23-,26-,27-,28+,29-,30+/m1/s1
InChIKey
JFACETXYABVHFD-WXPPGMDDSA-N
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Artikel
We offer many products related to cannabinoid receptors for your research needs.