Merck
PHL84246
Oleanonsäure
phyproof® Reference Substance
Synonym(e):
3-Oxoolean-12-en-28-säure, 3-Ketooleanolsäure, 3-Oxooleanolsäure
Größe auswählen
10 MG
CHF 510.00
CHF 510.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 MG
CHF 510.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C30H46O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
454.68
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
CHF 510.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥90.0% (HPLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
PhytoLab
SMILES String
OC(=O)[C@@]21[C@@H](CC(CC2)(C)C)C3=CC[C@@H]4[C@@]5([C@@H](CC[C@]4([C@@]3(CC1)C)C)C(C(=O)CC5)(C)C)C
InChI
1S/C30H46O3/c1-25(2)14-16-30(24(32)33)17-15-28(6)19(20(30)18-25)8-9-22-27(5)12-11-23(31)26(3,4)21(27)10-13-29(22,28)7/h8,20-22H,9-18H2,1-7H3,(H,32,33)/t20-,21-,22+,27-,28+,29+,30-/m0/s1
InChIKey
FMIMFCRXYXVFTA-FUAOEXFOSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Rechtliche Hinweise
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)