Merck
PHL83508
Hecogenin
phyproof® Reference Substance
Synonym(e):
12-Oxotigogenin, Gekogenin, Hocogenin
Größe auswählen
10 MG
CHF 529.00
CHF 529.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 MG
CHF 529.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C27H42O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
430.62
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
CHF 529.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥90.0% (GC)
Hersteller/Markenname
PhytoLab
Anwendung(en)
food and beverages
Format
neat
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[H]C1(C)CC[C@@]2(OC1)OC3CC4C5CC[C@@]6([H])CC(O)CCC6(C)C5CC(=O)C4(C)C3[C@@H]2C
InChI
1S/C27H42O4/c1-15-7-10-27(30-14-15)16(2)24-22(31-27)12-21-19-6-5-17-11-18(28)8-9-25(17,3)20(19)13-23(29)26(21,24)4/h15-22,24,28H,5-14H2,1-4H3/t15-,16+,17+,18+,19-,20+,21+,22+,24+,25+,26-,27-/m1/s1
InChIKey
QOLRLLFJMZLYQJ-LOBDNJQFSA-N
Allgemeine Beschreibung
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Rechtliche Hinweise
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)