PHL83484
Camelliasid B
phyproof® Reference Substance
Synonym(e):
Kaempferol-3-(2G-xylosylrutinosid)
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥90.0% (HPLC)
Hersteller/Markenname
PhytoLab
Anwendung(en)
food and beverages
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
InChI
1S/C32H38O19/c1-10-19(38)23(42)25(44)31(46-10)49-27-21(40)17(8-33)48-32(29(27)51-30-24(43)20(39)15(37)9-45-30)50-28-22(41)18-14(36)6-13(35)7-16(18)47-26(28)11-2-4-12(34)5-3-11/h2-7,10,15,17,19-21,23-25,27,29-40,42-44H,8-9H2,1H3/t10-,15+,17+,19-,20-,21+,23+,24+,25+,27-,29+,30-,31-,32+/m0/s1
InChIKey
MVXYVHBRCFDZCJ-IRIIMWQRSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)