Merck
PHL83483
Camelliasid A
phyproof® Reference Substance
Synonym(e):
Kaempferol-3-(2G-galactosylrutinosid)
Größe auswählen
10 MG
CHF 572.00
CHF 572.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 MG
CHF 572.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C33H40O20
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
756.66
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
CHF 572.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥90.0% (HPLC)
Hersteller/Markenname
PhytoLab
Anwendung(en)
food and beverages
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@H]([C@H]1CO)O)O)O)O[C@H]2[C@H](O[C@@H]([C@H]([C@@H]2O[C@@H]6O[C@H]([C@@H]([C@H]([C@H]6O)O)O)C)O)CO)OC3=C(Oc5c(c(cc(c5)O)O)C3=O)c4ccc(cc4)O
InChI
1S/C33H40O20/c1-10-19(39)23(43)25(45)31(47-10)51-28-21(41)17(9-35)50-33(30(28)53-32-26(46)24(44)20(40)16(8-34)49-32)52-29-22(42)18-14(38)6-13(37)7-15(18)48-27(29)11-2-4-12(36)5-3-11/h2-7,10,16-17,19-21,23-26,28,30-41,43-46H,8-9H2,1H3/t10-,16+,17+,19-,20-,21+,23+,24-,25+,26+,28-,30+,31-,32-,33+/m0/s1
InChIKey
WSDPAECYOJCNFT-XAGFQBSHSA-N
Allgemeine Beschreibung
This substance is supplied with certified chromatographic purity. The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Rechtliche Hinweise
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)