Merck
PHL82501
Citral
phyproof® Reference Substance
Synonym(e):
3,7-Dimethyl-2,6-octadienal, Gemisch aus Geranial und Neral
Größe auswählen
100 MG
CHF 261.00
CHF 261.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
CHF 261.00
About This Item
Lineare Formel:
(CH3)2C=CHCH2CH2C(CH3)=CHCHO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
152.23
Beilstein:
1721871
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
CHF 261.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
primary reference standard
Dampfdichte
5 (vs air)
Dampfdruck
0.2 mmHg ( 200 °C)
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥90.0% (GC)
Form
liquid
Hersteller/Markenname
PhytoLab
Brechungsindex
n20/D 1.488 (lit.)
bp
229 °C (lit.)
Dichte
0.888 g/mL at 25 °C (lit.)
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[H]C(=O)C=C(C)CC\C=C(\C)C
InChI
1S/C10H16O/c1-9(2)5-4-6-10(3)7-8-11/h5,7-8H,4,6H2,1-3H3
InChIKey
WTEVQBCEXWBHNA-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Sonstige Hinweise
This compound is commonly found in plants of the genus: melissa zingiber
Rechtliche Hinweise
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
208.4 °F - DIN 51758
Flammpunkt (°C)
98 °C - DIN 51758
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)