Merck
K08670473
Kromasil® Silica HPLC Column
5 μm particle size, pore size 60 Å, L × I.D. 250 mm × 10 mm
About This Item
UNSPSC-Code:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
NB.21
Agentur
suitable for USP L3
Produktlinie
Kromasil®
Hersteller/Markenname
Kromasil® KR60-5-SIL-10X250
Verfügbarkeit
available only in USA, Canada and Puerto Rico
Methode(n)
HPLC: suitable
L × ID
250 mm × 10 mm
Aktive Matrixgruppe
silica phase
Partikelgröße
5 μm
Porengröße
60 Å
Anwendung(en)
food and beverages
Trenntechnik
hydrophilic interaction (HILIC)
normal phase
Rechtliche Hinweise
Kromasil is a registered trademark of EKA Chemicals AB
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)