1.19640
LiChrospher® Si 60 (5 µm) HPLC Columns
HPLC sorbent, CAS 7631-86-9, EC Number 231-545-4, chemical formula SiO₂.
Synonym(e):
Silica gel
About This Item
Empfohlene Produkte
product name
Kieselgel, LiChrospher® Si 60 (5 µm). CAS 7631-86-9, EC Number 231-545-4, chemical formula SiO₂.
Materialien
stainless steel column
Agentur
suitable for USP L3
Produktlinie
LiChrospher®
Wirksamkeit
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Leistungsmerkmale
endcapped: no
Parameter
60 °C max. temp.
Methode(n)
HPLC: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (Low - Medium)
Oberflächenbereich
350 m2/g
Matrix
fully porous particle
Aktive Matrixgruppe
Silica bonding phase
Partikelgröße
5 μm
Porengröße
60 Å pore size
operating pH range
2-7.5 (20 °C, 100 g/L in H2O, slurry)
bp
2230 °C
mp (Schmelzpunkt)
>1600 °C
Schüttdichte
200‑800 kg/m3
Trenntechnik
hydrophilic interaction (HILIC)
normal phase
Lagertemp.
no temp limit
SMILES String
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
InChIKey
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Verlinkung
Hinweis zur Analyse
Porenvolumen: 0.80 - 0.90 ml/g
Druck (Si): ≤ 30 bar
Theoretische Bodenzahl (N/m) (2-Nitrotoluol): ≥ 60000
Korngröße (d10): 4.3 - 5.1 µm
Korngröße (d50): 6.2 - 7.0 µm
Korngröße (d90): 9.0 - 9.8 µm
Rechtliche Hinweise
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable