Merck
G004403
HPLC Analysis of Methadone Enantiomers on Astec® CHIROBIOTIC® V2
application for HPLC
About This Item
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Methode(n)
HPLC: suitable
Testparameter
column: CHIROBIOTIC V2, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (15024AST)
mobile phase: [A] methanol; [B] 20 mM ammonium formate; (95:5, A:B)
flow rate: 1 mL/min
column temp.: 20 °C
detector: UV, 205 nm
injection: 2 μL
sample: methadone, 1 mg/mL in mobile phase
Eignung
application for HPLC
Anwendung(en)
clinical
forensics and toxicology
Rechtliche Hinweise
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CHIROBIOTIC is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Analyt
Beschreibung
    (±)-Methadone hydrochloride, powder, ≥98%
Analytische Säule
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Standard
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)