15018AST
Astec® CHIROBIOTIC® V2 Chiral (5 μm) HPLC Columns
L × I.D. 10 cm × 2.1 mm, HPLC Column
Synonym(e):
CHIROBIOTIC V2 Chiral Chromatography Column
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Astec® CHIROBIOTIC® V2 chirale HPLC-Säule, 5 μm particle size, L × I.D. 10 cm × 2.1 mm
Materialien
stainless steel column
Qualitätsniveau
Agentur
suitable for USP L88
Beschreibung
HPLC column
Produktlinie
Astec®
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Astec®
Parameter
0-45 °C temperature
241 bar pressure (3500 psi)
Methode(n)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
L × ID
10 cm × 2.1 mm
Matrix
High-purity silica gel particle platform
fully porous particle
Aktive Matrixgruppe
vancomycin phase
Partikelgröße
5 μm
Porengröße
200 Å
pH Betriebsbereich
3.5-7.0
Trenntechnik
chiral
Allgemeine Beschreibung
- Gebundene Phase: Vancomycin
- pH-Betriebsbereich: 3,5–7,0
- Teilchendurchmesser: 5, 10 oder 16 μm
- Porengröße: 100 Å (CHIROBIOTIC® V) oder 200 Å (CHIROBIOTIC® V2)
CHIROBIOTIC Häufig gestellte Fragen
CHIROBIOTIC Referenzbibliografie
Literatur zu chiralen Produkten
Anwendung
- Development and validation of an UFLC-MS/MS method for enantioselectivity determination of d,l-thero-methylphenidate, d,l-thero-ethylphenidate and d,l-thero-ritalinic acid in rat plasma and its application to pharmacokinetic study.: This study highlights the application of the Astec® CHIROBIOTIC® V2 chiral HPLC column in the pharmacokinetic assessment of chiral drugs, demonstrating its utility in accurate and efficient chiral separation for analytical chemistry in pharmacological research (Zhang et al., 2016).
- New high-performance liquid chromatography method for the determination of (R)-warfarin and (S)-warfarin using chiral separation on a glycopeptide-based stationary phase.: This paper describes a method using the Astec® CHIROBIOTIC® V2 chiral HPLC column to differentiate between the enantiomers of warfarin, showcasing its critical role in therapeutic drug monitoring and clinical pharmacology, which is essential for ensuring patient safety and efficacy in treatments (Malakova et al., 2009).
Rechtliche Hinweise
Anwendung
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Chromatograms
application for HPLCUnser Team von Wissenschaftlern verfügt über Erfahrung in allen Forschungsbereichen einschließlich Life Science, Materialwissenschaften, chemischer Synthese, Chromatographie, Analytik und vielen mehr..