11024AST
Astec® CHIROBIOTIC® V Chiral (5 μm) HPLC Columns
L × I.D. 25 cm × 4.6 mm, HPLC Column
Synonym(e):
V chirale stationäre Phasensäule
About This Item
Empfohlene Produkte
product name
Astec® CHIROBIOTIC® V Chirale HPLC-Säule, 5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
Materialien
stainless steel column
Qualitätsniveau
Agentur
suitable for USP L88
Beschreibung
HPLC Column
Produktlinie
Astec®
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Astec®
Parameter
0-45 °C temperature
241 bar pressure (3500 psi)
Methode(n)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
L × ID
25 cm × 4.6 mm
Matrix
High-purity silica gel particle platform
fully porous particle
Aktive Matrixgruppe
vancomycin phase
Partikelgröße
5 μm
Porengröße
100 Å
operating pH range
3.5-7.0
Trenntechnik
chiral
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
- Gebundene Phase: Vancomycin
- pH-Betriebsbereich: 3,5 - 7,0
- Partikeldurchmesser: 5, 10 oder 16 μm
- Porengröße: 100 Å (CHIROBIOTIC® V) oder 200 Å (CHIROBIOTIC® V2)
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLCapplication for HPLCapplication for HPLCMehr anzeigenUnser Team von Wissenschaftlern verfügt über Erfahrung in allen Forschungsbereichen einschließlich Life Science, Materialwissenschaften, chemischer Synthese, Chromatographie, Analytik und vielen mehr..