Merck
610771
Supelco
DL-Methadon-d3 -Lösung
98 atom % D, 1 mg/mL in methanol, drug standard
Synonym(e):
DL-6-Dimethylamino-4,4-diphenyl-3-heptanon-1,1,1-d3 -Lösung, DL-Methadon-(heptyl-1,1,1-d3) -Lösung
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C21D3H24NO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
312.46
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualität
drug standard
Isotopenreinheit
98 atom % D
Arzneimittelkontrolle
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada; estupefaciente (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IA (Portugal)
Verfügbarkeit
not available in Japan
Konzentration
1 mg/mL in methanol
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
single component solution
Massenverschiebung
M+3
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[2H]C([2H])([2H])CC(=O)C(CC(C)N(C)C)(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C21H27NO/c1-5-20(23)21(16-17(2)22(3)4,18-12-8-6-9-13-18)19-14-10-7-11-15-19/h6-15,17H,5,16H2,1-4H3/i1D3
InChIKey
USSIQXCVUWKGNF-FIBGUPNXSA-N
Anwendung
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Zielorgane
Eyes,Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
49.5 °F - Solvent
Flammpunkt (°C)
9.7 °C - Solvent
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)