Merck
EURM014
Single stranded RNA (ssRNA)
About This Item
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Lagertemp.
2-8°C
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)