Merck
10165948001
Roche
RNA, MS2
from bacteriophage MS2
Synonym(e):
RNA, Ribonukleinsäure
About This Item
UNSPSC-Code:
41106311
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Biologische Quelle
bacteriophage MS2
Qualitätsniveau
Form
solution
Mol-Gew.
~1200 kDa
Verpackung
pkg of 500 μL (10 A260 units)
Hersteller/Markenname
Roche
Methode(n)
RNA extraction: suitable
Farbe
colorless
Löslichkeit
water: miscible
Lagertemp.
−20°C (−15°C to −25°C)
Allgemeine Beschreibung
Die RNA des Bakteriophagen MS2 besteht aus 3569 Nukleotiden. Der Bakteriophage MS2 fungiert in Untersuchungen molekularbiologischer Prozesse, etwa der Replikation viraler RNA, des Translationsprozesses und der Physiologie infizierter Zellen, als Modellsystem. Die RNA von MS2 codiert drei virale Polypeptide: Protein A, Beschichtungsprotein und RNA-Replikase-Komplex. Die Struktur von Virus MS2 besteht aus Protein A und dem Beschichtungsprotein.[1]
Anwendung
RNA, MS2 wird verwendet:
  • als Standard bei der Beurteilung von RNA-Quantifizierungsmethoden[2]
  • in der RNA-Extraktion[3][4]
  • in fluoreszierenden Einzelröhrchen-PERT-Assays (STF-PERT) zur genauen Quantifizierung unterschiedlicher Retrovirus-Typen[5]
  • in Studien, die natürliche RNA in einem in vivo- und in vitro-System zur Proteinsynthese verwenden, Initiierung, Verlängerung und Terminierung der Polypeptidsynthese.
  • in strukturellen und funktionellen Studien.
  • zur Stabilisierung von RNA während der cDNA-Synthese[2]
  • zur Steigerung der RNA-Ausbeute bei der RNA-Extraktion oder -Isolation[6][7][4]
Qualität
Typische Analyse: Frei von Proteinen und Nukleinsäuren der Wirtszelle in Übereinstimmung mit aktuellen Verfahren der Qualitätskontrolle.
Sequenz
Kettenlänge 3.569 Nukleotide
Angaben zur Herstellung
Arbeitslösung: Lagerpuffer: 10 mM Tris-HCl, 1 mM EDTA, pH 7,0.
Sonstige Hinweise
Nur für die Life-Science-Forschung. Nicht zur Verwendung in diagnostischen Verfahren vorgesehen.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
No data available
Flammpunkt (°C)
No data available
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Petra Vychytilova-Faltejskova et al.
Carcinogenesis, 37(10), 941-950 (2016-08-04)
Early detection of colorectal cancer is the main prerequisite for successful treatment and reduction of mortality. Circulating microRNAs were previously identified as promising diagnostic, prognostic and predictive biomarkers. The purpose of this study was to identify serum microRNAs enabling early
Michael Eikmans et al.
International journal of molecular sciences, 21(11) (2020-06-12)
About 10-15% of couples who want to conceive suffer from subfertility, while in 30% of these cases, a male factor plays a role. Levels of particular microRNAs in seminal plasma, including those involved in spermatogenesis, may serve as an indicative
Aitana Braza-Boïls et al.
International journal of molecular sciences, 21(8) (2020-04-25)
There is evidence for the effects of platelet inhibition on innate immune activation. Circulating microRNAs (miRNAs) have been implicated as markers of platelet and leukocyte activation. In the present study, we assessed the effects of P2Y12 inhibitors on platelet and
Rom S Leidner et al.
PloS one, 8(3), e57841-e57841 (2013-03-09)
Genome-wide platforms for high-throughput profiling of circulating miRNA (oligoarray or miR-Seq) offer enormous promise for agnostic discovery of circulating miRNA biomarkers as a pathway for development in breast cancer detection. By harmonizing data from 15 previous reports, we found widespread
Shalini Das Gupta et al.
Scientific reports, 10(1), 9012-9012 (2020-06-04)
Quantification of plasma microRNAs (miRNAs) as non-invasive disease biomarkers is subject to multiple technical variabilities. This study aimed to develop an optimized protocol for miRNA quantification from rodent plasma. We hypothesized that a fixed small RNA concentration input for reverse