Fortfahren mit
F7050
Fettsäurenzusatz
Animal-component free, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 56.40
100 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 1'190.00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.75
UNSPSC Code:
12352207
CHF 56.40
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
sterility
sterile-filtered
form
liquid
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
endotoxin, tested
functional group
carboxylic acid
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
Application
Empfohlen zur Verwendung in einer Konzentration von 0,25 bis 0,5 ml pro Liter mit CHO-Zellen. Es ist jedoch von einem breiteren Anwendungsspektrum auszugehen.
Other Notes
Enthält keine tierischen Bestandteile. Proprietäres wässriges Gemisch aus Fettsäuren, die sich nachweislich optimal für das Zellwachstum und die Proteinexpression eignen.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
CRM18920N6530MAK225
description
Animal-component free, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
description
C8 - C22, certified reference material, ampule of 100 mg (Neat)
description
solution, sterile-filtered, suitable for cell culture
description
Manufactured by Nacalai Tesque, Inc.
form
liquid
form
-
form
solution
form
-
impurities
endotoxin, tested
impurities
-
impurities
endotoxin, tested
impurities
-
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
-
sterility
sterile-filtered
sterility
-
sterility
sterile-filtered
sterility
-
Quality Level
500
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
-
shipped in
ambient
shipped in
dry ice
shipped in
-
shipped in
-
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–4 of 4 Questions  
  1. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
  2. Does Product F7050, Fatty Acid Supplement, contain cholesterol?
    1 answer
    1. Product No. F7050 does not contain cholesterol.  If a cholesterol supplement is required, we recommend using Product No. S5542, Synthechol.
      Helpful?
  3. Are the fatty acids in Product F7050, Fatty Acid Supplement, esterified?
    1 answer
    1. The fatty acids in Product No. F7050 are not esterified.
      Helpful?
  4. What fatty acids are present in Product F7050, Fatty Acid Supplement?
    1 answer
    1. The formulation of Product No. F7050 is considered proprietary. The fatty acids and the amount supplied have been found to be optimal for cell growth and protein production.