Wichtige Dokumente
T1977990
Tricaprin
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
Glycerin-tricaprinat, 1,2,3-Tricaprinoyl-glycerin, 1,2,3-Tridecanoylglycerin, Glycerin-tris-(decanoat), Glycerintridecanoat, Tricaprin, Tridecanoin
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
tricaprin
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CCCCCCCCCC(=O)OCC(COC(=O)CCCCCCCCC)OC(=O)CCCCCCCCC
InChI
1S/C33H62O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-31(34)37-28-30(39-33(36)27-24-21-18-15-12-9-6-3)29-38-32(35)26-23-20-17-14-11-8-5-2/h30H,4-29H2,1-3H3
InChIKey
LADGBHLMCUINGV-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)