BP237
Methyl N-4-[2-(5-Chlor-2-methoxybenzamido)ethyl]benzolsulfonylcarbamat
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Synonym(e):
{{4-{2-[(5-Chlor-2-methoxybenzoyl)-amino]-ethyl}-phenyl}-sulfonyl}-carbaminsäure-methylester
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
glyburide, glibenclamide
Form
powder
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Hersteller/Markenname
BP
Anwendung(en)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[S](=O)(=O)(NC(=O)OC)c1ccc(cc1)CCNC(=O)c2c(ccc(c2)Cl)OC
InChI
1S/C18H19ClN2O6S/c1-26-16-8-5-13(19)11-15(16)17(22)20-10-9-12-3-6-14(7-4-12)28(24,25)21-18(23)27-2/h3-8,11H,9-10H2,1-2H3,(H,20,22)(H,21,23)
InChIKey
FHUMMCKSSXULQH-UHFFFAOYSA-N
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)