Merck
PHR1743
Supelco
3-Aminobenzoesäure
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonym(e):
3-Aminobenzoesäure
About This Item
Lineare Formel:
H2NC6H4CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
137.14
Beilstein:
471603
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
API-Familie
aminobenzoic acid
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Verpackung
pkg of 200 mg
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp (Schmelzpunkt)
178-180 °C (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
Nc1cccc(c1)C(O)=O
InChI
1S/C7H7NO2/c8-6-3-1-2-5(4-6)7(9)10/h1-4H,8H2,(H,9,10)
InChIKey
XFDUHJPVQKIXHO-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
3-Aminobenzoesäure, allgemein bekannt als Mesalazinverunreinigung E, ist eine verwandte Verbindung des entzündungshemmenden Mittels Mesalazin. Mesalazin gehört zu einer Gruppe von Arzneimitteln, die als Aminosalicylate bezeichnet wird, und wird allgemein für die Behandlung entzündlicher Darmerkrankungen eingesetzt.
Pharmazeutische Sekundärstandards zur Anwendung in der Qualitätssicherung stellen für Pharmalabore und -hersteller eine praktische und kosteneffiziente Alternative zur Herstellung von internen Arbeitsstandards dar.
Anwendung
3-Aminobenzoesäure kann als pharmazeutischer Referenzstandard zur Bestimmung des Analyten in Bulk-Arzneimitteln und pharmazeutischen Formulierungen mittels Hochleistungsflüssigkeitschromatographie eingesetzt werden.
Diese Sekundärstandards sind als zertifiziertes Referenzmaterial eingestuft. Sie eignen sich zur Verwendung bei zahlreichen analytischen Anwendungen, insbesondere Freigabeuntersuchungen für pharmazeutische Produkte, Methodenentwicklung für pharmazeutische Produkte für qualitative und quantitative Analysen, Qualitätskontrollprüfungen für Lebensmittel und Getränke und sonstige Kalibrierungsanforderungen.
Hinweis zur Analyse
Diese Sekundärstandards bieten mehrfache Rückverfolgbarkeit auf die Primärstandards USP, EP und BP, wo diese verfügbar sind.
Sonstige Hinweise
Dieses zertifizierte Referenzmaterial (CRM) wird nach ISO 17034 und ISO/IEC 17025 hergestellt und zertifiziert. Alle Informationen zur Anwendung dieses zertifizierten Referenzmaterials finden Sie im Analysenzertifikat (CoA).
Fußnote
Geben Sie unten in das Feld „LRAC4014“ ein, um ein Beispiel eines Analysenzertifikats für dieses Material anzuzeigen. Dies ist lediglich ein Beispiel eines Zertifikats, das nicht unbedingt zu der Charge gehört, die Sie erhalten.
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
302.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
150 °C - closed cup
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Mesalazine
European Pharmacopoeia Commission and European Directorate for the Quality of Medicines & Healthcare
European pharmacopoeia, 6962-2066 (2019)
Determination of Mesalamine related impurities from drug product by reversed phase validated UPLC method
Kanubhai TR, et al.
Journal of Chemistry, 8(1), 131-148 (2011)
Aminosalicylates in inflammatory bowel disease
Hanauer SB
Alimentary Pharmacology & Therapeutics, 20, 60-65 (2004)