Merck
94057
Supelco
Bicyclohexyl
analytical standard
Synonym(e):
Dicyclohexyl
Größe auswählen
100 MG
CHF 39.20
CHF 39.20
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
CHF 39.20
About This Item
Lineare Formel:
C6H11C6H11
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
166.30
Beilstein:
1848266
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
CHF 39.20
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Assay
≥98.5% (GC)
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
473 °F
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Brechungsindex
n20/D 1.478 (lit.)
bp
227 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
3-4 °C (lit.)
Dichte
0.864 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
C1CCC(CC1)C2CCCCC2
InChI
1S/C12H22/c1-3-7-11(8-4-1)12-9-5-2-6-10-12/h11-12H,1-10H2
InChIKey
WVIIMZNLDWSIRH-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
197.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
92 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)