Merck
821970
TSKgel® NH2-100 (3 µm) HPLC Columns
L x I.D. 15 cm × 4.6 mm, amine phase
About This Item
UNSPSC-Code:
41115711
eCl@ss:
32110501
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Produktbezeichnung
TSKgel® NH2-100 HPLC-Säule, phase amine, L × I.D. 15 cm × 4.6 mm, 3 μm particle size
Materialien
stainless steel hardware
Agentur
suitable for USP L8
Produktlinie
TSKgel®
Hersteller/Markenname
Tosoh 21970
Parameter
0-100% organic solvent
1.0 mL/min standard flow rate
10-50 °C temperature
150 bar max. pressure
Methode(n)
HPLC: suitable
L × ID
15 cm × 4.6 mm
Oberflächenbereich
450 m2/g
Matrix
silica particle platform
Aktive Matrixgruppe
amine phase
Partikelgröße
3 μm
Porengröße
100 Å
Betriebs-pH-Wert
2.0-7.5
Trenntechnik
anion exchange
hydrophilic interaction (HILIC)
normal phase
Allgemeine Beschreibung
TSKgel NH2-100-Aminosäulen erweitern den Bereich der TSKgel-Säulen für hydrophile Interaktionschromatographie (HILIC). Diese innovativen Säulen mit gebundenen Aminophasen bieten eine Selektivität, die sich von den bekannten TSKgel Amide-80-Säulen unterscheidet, und zeichnen sich durch eine verbesserte chemische Stabilität aus, die eine Voraussetzung für reproduzierbare und zuverlässige Ergebnisse ist. TSKgel NH2-100-Säulen sind gepackt mit 3-μm-Kieselgelpartikeln mit 100Å-Poren. Eine neue Bindungsstrategie wurde gewählt, um die chemische Stabilität der gebundenen Phase zu verbessern. Zunächst wird das Kieselgel in einem niedrigen stöchiometrischen Verhältnis mit einem Trimethylsilan-Reagenz mit Endcapping umgesetzt, anschließend werden verbleibende und verfügbare Silanolgruppen mit einem trifunktionellen Alkylaminosilan-Reagenz umgesetzt. Die so entstehende gebundene Phase deutlich stabiler gegen Hydrolyse des zugrundeliegenden Kieselgels. TSKgel NH2-100-Säulen sind insofern einzigartig, als der Ligand der gebundenen Phase nicht nur, wie zu erwarten wäre, eine terminale primäre Aminogruppe aufweist, sondern dass der Spacerbereich ebenfalls sekundäre sowie tertiäre Aminogruppen besitzt. Anionische Verbindungen werden durch Ioneninteraktion an der Säule zurückgehalten. Das ermöglicht neben Gradientenelutionen mit Acetonitril die Verwendung von Gradienten der Salzkonzentration. Da TSKgel NH2-100-Säulen kationische Stellen besitzen, können die Säulen unter manchen Bedingungen als Säulen für gemischten Modus eingesetzt werden. TSKgel NH2-100-Säulen eignen sich gut zur Analyse aller Arten von hydrophilen Verbindungen, einschließlich Kohlehydrate und Peptide. Aufgrund der hohen Ligandendichte und großen Oberfläche weisen diese Säulen einen stärkeren Rückhalt polarer Verbindungen auf als TSKgel Amide-80-Säulen.
Physikalische Form
Versand in 85 % Acetonitril / 15 % Wasser.
Empfohlene Produkte
LiChropur-Reagenzien eignen sich ideal für die HPLC- oder LC-MS-Analyse
Rechtliche Hinweise
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Vorsäulenkartusche
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)