Merck
59132
Supelco
SUPELCOSIL LC-NH₂ NP (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 25 cm × 4.6 mm, HPLC Column
Synonym(e):
SUPELCOSIL LC-NH2-NP 5μm 25cm x 4,6mm HPLC-SÄULE
About This Item
UNSPSC-Code:
41115700
eCl@ss:
32110501
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Produktbezeichnung
SUPELCOSIL LC-NH2-NP HPLC-Säule, 5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
Agentur
suitable for USP L8
Leistungsmerkmale
endcapped
Hersteller/Markenname
SUPELCOSIL
Kennzeichnungsgrad
3% Carbon loading
Parameter
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
Methode(n)
HPLC: suitable
L × ID
25 cm × 4.6 mm
Oberflächenbereich
170 m2/g
Oberflächendeckung
surface coverage 5.1 μmol/m2
Matrix
silica gel, spherical particle platform
Aktive Matrixgruppe
amino phase
Partikelgröße
5 μm
Porengröße
120 Å
pH-Wert
2-7.5
Anwendung(en)
food and beverages
Trenntechnik
normal phase
Allgemeine Beschreibung
Eine Amino-Phase für die NP-Chromatographie. Durch die spezielle Bindungstechnologie und den Ausschluß von Wasser sowohl bei der Herstellung als auch dem Testen der Säule haben wir die Variation der Retention - ein Charakteristikum der NP-Chromatographie - drastisch verringert. NP-HPLC ist besonders bei nicht-wasserlöslichen Verbndungen sinnvoll; wie z.B. den fettlöslichen Vitaminen A, D, E und K.
Diese Säule sollte nur mit nicht-wässrigen mobilen Phasen verwendet werden.
SUPELCOSIL LC-NH2-NP ist eine Aminophase für die Normalphasen-Chromatographie. Durch den Einsatz eines speziellen Derivatisierungsverfahrens und der völligen Abwesenheit von Wasser bei Herstellung und Test der Säule, haben wir Abweichungen in der Retention, die sonst für die Normalphasen-Chromatographie charakteristisch sind, drastisch verringert.
Leistungsmerkmale und Vorteile
SUPELCOSIL LC-NH2-NP-Säulen:
• Zeigen stabile Retention bei Normalphasen-Trennungen
• Sind weniger empfindlich gegenüber geringen oder wechselnden Wasseranteilen in der mobilen Phase, im Vergleich zu nicht modifiziertem Kieselgel
• Liefern ausgezeichnete Trennungen von fettlöslichen Vitaminen
• zeigen eine stabile Retention bei Normalphasen-Trennungen
• sind weniger empfindlich gegenüber geringen oder variierenden Mengen an Wasser in der mobilen Phase, verglichen mit nicht modifiziertem Kieselgel
• liefern ausgezeichnete Trennungen wasserlöslicher Vitamine
Empfohlene Produkte
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Rechtliche Hinweise
SUPELCOSIL is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
E M Koves
Journal of chromatography. A, 692(1-2), 103-119 (1995-02-10)
A comprehensive approach to the analysis for many drugs in postmortem blood and biological fluids using high-performance liquid chromatography and diode array detection has been developed. To reduce the likelihood of co-eluting interference components of postmortem blood or other drugs
Vijay V Upreti et al.
Biomedical chromatography : BMC, 17(6), 385-390 (2003-09-19)
A simple and sensitive high-performance liquid chromatography (HPLC) method has been developed and validated for the determination of DRF-1042, a novel orally active camptothecin (CPT) analog, in human plasma. The sample preparation was a simple deproteinization with acidified methanol yielding
S Djabarouti et al.
Journal of chromatography. B, Analytical technologies in the biomedical and life sciences, 799(1), 165-172 (2003-12-09)
The aim of this study was to develop a specific and sensitive high-performance liquid chromatographic (HPLC) assay for the determination of levofloxacin in human plasma, bronchoalveolar lavage and bone tissues. The sample extraction was based on a fully automated liquid-solid
Kornélia Tekes
Journal of chromatographic science, 46(2), 169-173 (2008-03-28)
A sensitive, simple, and reliable high-performance liquid chromatographic method with electrochemical detection is developed for the measurement of four natural products, the serotonin-related indols from human platelet-rich plasma (PRP) using N-methylserotonin as internal standard. Separation of serotonin (5HT), 5-hydroxytryptophan (5HTP)
Sainath Babu et al.
Toxicology mechanisms and methods, 25(5), 410-416 (2015-05-30)
We have developed a simple, reversed-phase high-performance liquid chromatography (RP-HPLC) method for the determination of bisphenol A (BPA) in thermal paper cash register receipts (CRs). The method is suitable for analysis of other types of bisphenols and it involves an