Merck
821972
TSKgel® NH2-100 (3 µm) HPLC Columns
L x I.D. 1.5 cm × 3.2 mm, amino phase,amine phase
About This Item
UNSPSC-Code:
41115711
eCl@ss:
32110501
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Produktbezeichnung
TSKgel® NH2-100 Guard Cartridge, phase amine, L × I.D. 1.5 cm × 3.2 mm, 3 μm particle size, pkg of 3 ea
Materialien
stainless steel
Agentur
suitable for USP L8
Produktlinie
TSKgel®
Verpackung
pkg of 3 ea
Hersteller/Markenname
Tosoh 21972
Parameter
0-100% organic solvent
10-50 °C temperature
Methode(n)
HPLC: suitable
L × ID
1.5 cm × 3.2 mm
Oberflächenbereich
450 m2/g
Matrix
silica particle platform
Aktive Matrixgruppe
amine phase
amino phase
Partikelgröße
3 μm
Porengröße
100 Å
Betriebs-pH-Wert
2.0-7.5
Trenntechnik
anion exchange
hydrophilic interaction (HILIC)
normal phase
Allgemeine Beschreibung
Guard Cartridge for 4.6mmID NH2-100 columns, 3μm, 3pk
Physikalische Form
Shipped in 85% acetonitrile - 15% water.
Empfohlene Produkte
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Rechtliche Hinweise
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Erforderlich, aber nicht bereitgestellt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)