808806
TSKgel® DEAE-5PW (20 µm) HPLC Columns
L x I.D. 1 cm × 8 mm, DEAE (diethylaminoethyl) phase
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
TSKgel® DEAE-5PW Schutzvorrichtungen und Schutz-Gel-Kits, phase DEAE (diethylaminoethyl), L × I.D. 1 cm × 8 mm, 20 μm particle size, glass
Materialien
glass
Produktlinie
TSKgel®
Leistungsmerkmale
counter ion Cl-
Hersteller/Markenname
Tosoh 08806
Parameter
≤1 M salt concentration
≤20% organic solvent
10-45 °C temperature
Methode(n)
LPLC: suitable
L × ID
1 cm × 8 mm
Matrix
hydroxylated methacrylic polymer
Aktive Matrixgruppe
DEAE (diethylaminoethyl) phase
Partikelgröße
20 μm
Betriebs-pH-Wert
2-12
Trenntechnik
anion exchange
Rechtliche Hinweise
Analytische Säule
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)