808022
TSKgel® G4000PWXL (10 µm) HPLC Columns
L x I.D. 30 cm × 7.8 mm, hydroxylated methacrylate phase
Synonym(e):
TSKgel® Size Exclusion (PW-Type) HPLC Column
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
TSKgel® Größenausschluss (PW-Typ)-HPLC-Säule, phase hydroxylated methacrylate, L × I.D. 30 cm × 7.8 mm, 10 μm particle size
Materialien
stainless steel
Agentur
suitable for USP L38
suitable for USP L39
Produktlinie
TSKgel®
Hersteller/Markenname
Tosoh 08022
Parameter
≤0.5 M salt concentration
≤20% organic solvent
1 mL/min flow rate
20 bar max. pressure
80 °C temperature
Methode(n)
HPLC: suitable
L × ID
30 cm × 7.8 mm
Matrix
polymer particle platform
Aktive Matrixgruppe
hydroxylated methacrylate phase
Partikelgröße
10 μm
Porengröße
500 Å pore diameter
Betriebs-pH-Wert
2-12
Trenntechnik
size exclusion (SEC)
Anwendung
Physikalische Form
Rechtliche Hinweise
Analytische Säule
Vorsäule
Ähnliches Produkt
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)