Wichtige Dokumente
72656
N-Tigloylglycin
analytical standard
Synonym(e):
N-Tiglylglycin, N-[(2E)-2-Methyl-1-oxo-2-buten-1-yl]-glycin
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Assay
≥95.0% (HPLC)
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Anwendung(en)
clinical testing
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
OC(CNC(/C(C)=C/C)=O)=O
InChI
1S/C7H11NO3/c1-3-5(2)7(11)8-4-6(9)10/h3H,4H2,1-2H3,(H,8,11)(H,9,10)/b5-3+
InChIKey
WRUSVQOKJIDBLP-HWKANZROSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)