Merck
713-0792
Glykole
suitable for GC
About This Item
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Methode(n)
gas chromatography (GC): suitable
Testparameter
column: Nukol, 15 m x 0.53 mm I.D., 0.5 μm (25326)
oven: 110 °C, 8 °C/min to 220 °C
detector: FID, 250 °C
carrier gas: helium, 15 mL/min
injection: 1 μL, direct
sample: 100 ppm each glycol in water
Anwendung(en)
chemicals and industrial polymers
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Rechtliche Hinweise
Analyt
Beschreibung
    2,3-Butanediol, puriss., mixture of racemic and meso forms, ≥99.0% (GC)
    1,2-Propanediol, analytical standard
    Ethylene glycol, analytical standard
    Dipropylene glycol, 99%, mixture of isomers
    1,4-Butanediol, ReagentPlus®, ≥99%
    Diethylene glycol, analytical standard
    Triethylene glycol, ReagentPlus®, 99%
    Glycerol, ≥99.5%
    Tetraethylene glycol, 99%
    Alle anzeigen (9)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)