Merck
G2289
Sigma-Aldrich
Glycerol
meets USP testing specifications
Synonym(e):
Glycerin, 1,2,3-Propantriol
About This Item
Lineare Formel:
HOCH2CH(OH)CH2OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
92.09
Beilstein:
635685
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352201
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.21
Produktbezeichnung
Glycerin, meets USP testing specifications
Biologische Quelle
plant (palm)
Qualitätsniveau
Agentur
USP/NF
meets USP testing specifications
Dampfdichte
3.1 (vs air)
Dampfdruck
<1 mmHg ( 20 °C)
Assay
99.0-101.0% anhydrous basis
Form
viscous liquid
Selbstzündungstemp.
698 °F
Methode(n)
cryopreservation: suitable
immunofluorescence: suitable
Verunreinigungen
<0.01% Ash
<5% water (Karl Fischer)
Brechungsindex
n20/D 1.474 (lit.)
bp
182 °C/20 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
20 °C (lit.)
Löslichkeit
water: miscible
Dichte
1.25 g/mL (lit.)
Anwendung(en)
agriculture
life science and biopharma
pharmaceutical (small molecule)
sample preparation
SMILES String
OCC(O)CO
InChI
1S/C3H8O3/c4-1-3(6)2-5/h3-6H,1-2H2
InChIKey
PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Glycerin wird auch als Glycerol oder Propan-1,2,3-triol bezeichnet und ist eine bemerkenswert vielseitige Verbindung mit drei Hydroxylgruppen, die sie stark wasserlöslich und hygroskopisch machen. Dieser einfache, aber weit verbreitete Stoff bietet vielschichtige Anwendungsmöglichkeiten und dient sowohl als Kohlenstoffquelle als auch als Vorläufer für verschiedene chemische und biologische Prozesse. Im Bereich der Biotechnologie ist Glycerin eine unverzichtbare Ressource für verschiedene Mikroorganismen, da es bei Verwendung als alleinige Kohlenstoff- und Energiequelle ein breites Spektrum an Bioprodukten produzieren kann. Darüber hinaus bietet Glycerin bei der Probenvorbereitung einen hohen Nutzen, da es die Probendichte steigert und als Frostschutzmittel fungiert.Die Bedeutung von Glycerin geht weit über die Biotechnologie hinaus, da es sich für die Probenvorbereitung, wie etwa die Elektrophorese-Gelbildung, hervorragend eignet. Konzentrationen von 5 % bis 10 % Glycerin werden eingesetzt, um die Probendichte zu steigern und so eine präzise Schichtbildung unter dem Gel zu gewährleisten. Diese vielseitige Verbindung fördert zudem die Herstellung von Gradientengelen und dient als Proteinstabilisator sowie entscheidender Bestandteil von Lagerungspuffern. Es stellt außerdem eine bevorzugte Wahl für die Enzymkonzentration und -lagerung dar, um eine Rückdiffusion von Proteinen in den Puffer wirksam zu verhindern. Im Kontext der Zellkultur beweist sich Glycerin als Kälteschutzmittel, indem es den Gefrierpunkt des Kulturmediums senkt und die Zellen beim Einfrieren und bei der Aufbewahrung bei -80 °C vor Eiskristallschäden schützt.Glycerin spielt eine wichtige Rolle bei der Probenkonservierung und -lagerung im Bereich der biochemischen Forschung. Das Einfrieren von Bakterienkulturen allein kann nachteilige Auswirkungen haben und aufgrund der Eiskristallbildung zu Dehydratation und Proteindenaturierung führen. Durch die Integration von Glycerin werden diese Probleme abgemildert, wodurch eine effektive Erhaltung der Bakterienkulturen gewährleistet wird. Die Lagerung von Bakterienkulturen in Glycerinlösungen sorgt für Stabilität, verhindert Schäden an Zellmembranen, erhält die Zellviabilität und ermöglicht so eine langfristige Aufbewahrung. Im Rahmen der Laborforschung ist die Erhaltung der Probenintegrität von größter Bedeutung. Glycerin spielt bei diesem Prozess eine entscheidende Rolle, insbesondere bei Aufwahrungstemperaturen von -80 °C, zur Erhaltung der Probenintegrität und der Eignung für umfassende Analysen und Forschung.
Anwendung
Glycerin wird wie folgt eingesetzt:
  • als Kälteschutzmittel im Probenmedium in der Forschung zur Pflanzenphysiologie
  • als Reagenz zur optischen Klärung bei der Harmonic-Generation-Mikroskopie
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Kann in der Metabolomik und biochemischen Forschung verwendet werden
  • Hochwertige Verbindung, geeignet für verschiedene Forschungsanwendungen
Sonstige Hinweise
Füllen Sie bitte dieses Formular aus, um weitere Informationen zu unserem Sortiment an Biochemikalien zu erhalten.
Vergleichbares Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
390.2 °F - Pensky-Martens closed cup
Flammpunkt (°C)
199 °C - Pensky-Martens closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Jia-Hong Lai et al.
Scientific reports, 11(1), 329-329 (2021-01-13)
Imaging depth and quality of optical microscopy can be enhanced by optical clearing. Here we investigate the optical clearing of the ex vivo human skin by 50% glycerol topical application, which is allowed for cosmetic usage. Harmonic generation microscopy, by
Starch-Based Superabsorbent Enhances the Growth and Physiological Traits of Ornamental Shrubs
Pacholczak A et al.
Agriculture Science Developments, 13, 1893-1893 (2023)
Ruifang Wang et al.
Autophagy, 15(7), 1163-1181 (2019-02-12)
Influenza A virus can evade host innate immune response that is involved in several viral proteins with complicated mechanisms. To date, how influenza A M2 protein modulates the host innate immunity remains unclear. Herein, we showed that M2 protein colocalized
Shelley L Forrest et al.
The Journal of comparative neurology, 522(17), 3900-3927 (2014-07-22)
Artemin is a member of the glial cell line-derived neurotrophic factor (GDNF) family that has been strongly implicated in development and regeneration of autonomic nerves and modulation of nociception. Whereas other members of this family (GDNF and neurturin) primarily target
Nazish Ahmed et al.
Tissue engineering. Part A, 20(15-16), 2224-2233 (2014-03-13)
One of the factors preventing clinical application of regenerative medicine to degenerative cartilage diseases is a suitable source of cells. Chondrocytes, the only cell type of cartilage, grown in vitro under culture conditions to expand cell numbers lose their phenotype