Merck
57180-U
Supelco
Polyethylen-(PE)-Fritte, 20 μm Porosität
for use with 3mL SPE Tube, pk of 108
Synonym(e):
20 μm PE frit, 3 mL
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.21
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Beschreibung
for SPE Tube
Qualitätsniveau
Verpackung
pk of 108
Methode(n)
solid phase extraction (SPE): suitable
Porengröße
20 μm
Anwendung(en)
food and beverages
Kompatibilität
for use with 3mL SPE Tube
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)