Merck
54184-U
Supelco
Supel-Select HLB SPE-Röhrchen
bed wt. 500 mg, volume 12 mL, pk of 20
About This Item
UNSPSC-Code:
41115712
NACRES:
NB.21
Materialien
PE frit (20 μm)
polypropylene hardware
Qualität
MS friendly
Zusammensetzung
bed wt., 500 mg
Verpackung
pk of 20
Methode(n)
solid phase extraction (SPE): suitable
Oberflächenbereich
160-420 m2/g
Volumen
12 mL
Matrix
Hydrophilic modified styrene polymer particle platform
Aktive Matrixgruppe
polystyrene phase
Partikelgröße
50-70 μm
Porengröße
80-200 Å pore size
Anwendung(en)
food and beverages
Trenntechnik
reversed phase
Allgemeine Beschreibung
Retentionsmechanismus: Umkehrphase
Kompatibilität der Probenmatrix: Wässrige Lösungen (biologische Flüssigkeiten, Wasser)
  • Hydrophiles modifiziertes Styrolpolymer
  • Entwickelt für die Extraktion eines äußerst breiten Spektrums an Verbindungen aus wässrigen Proben
  • Die Retention basiert vorwiegend auf der Umkehrphase; aufgrund der hydrophilen Modifizierung der Phase ist dieses Produkt auch für polare Verbindungen geeignet.
  • Beispiele von Verbindungen mit höherer Polarität, die zurückgehalten und zurückgewonnen werden können, sind u. a.: Pyridoxin (logPo/w -0,56), Riboflavin (logPo/w -2,02), Biotin (logPo/w 0,11).
Anwendung
Das Supel-Select HLB SPE-Röhrchen kann als Extraktionskartusche für die Festphasenextraktion und zur Analyse von Arzneimitteln und Körperpflegeprodukten in Wasserproben mittels einer Kombination aus Hochleistungsflüssigkeitschromatagraphie und Tandem-Massenspektronomie verwendet werden.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Hervorragende Leistung bei der Probenvorbereitung zu kostengünstigeren Preisen
  • Auch für generische Methoden geeignet – Sparen Sie Zeit, Geld und Mühen bei der Methodenentwicklung
  • Höhere Kapazitäten ermöglichen ein geringeres Bettgewicht = geringere Elutionsvolumina = Zeiteinsparung bei der Probenverarbeitung
  • Die Beständigkeit gegenüber Übertrocknung sorgt für robustere Methoden
  • Geringer Anteil an mittels UV und MS extrahierbaren Substanzen für einen geringeren Hintergrund und höhere Sensitivität
  • Strenge Produktions- und QC-Richtlinien gewährleisten eine höhere Konsistenz zwischen den einzelnen Chargen, Röhrchen und Wells für erhöhte Genauigkeit und Präzision
Rechtliche Hinweise
Supel is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Martina Rejtharová et al.
Food additives & contaminants. Part A, Chemistry, analysis, control, exposure & risk assessment, 34(4), 477-481 (2016-12-06)
Monitoring of steroid esters in blood serum is desirable in order to detect the possible illegal use of natural hormones as growth promoters. A method for the determination of testosterone propionate, testosterone benzoate, testosterone isocaproate, testosterone decanoate and estradiol benzoate
Chiedza F Munyeza et al.
Biomedical chromatography : BMC, 30(6), 837-845 (2015-09-18)
Tigecycline (TIG), a derivative of minocycline, is the first in the novel class of glycylcyclines and is currently indicated for the treatment of complicated skin structure and intra-abdominal infections. A selective, accurate and reversed-phase high-performance liquid chromatography-tandem mass spectrometry (HPLC-MS/MS)
Wei Chen et al.
Chemosphere, 163, 99-107 (2016-08-16)
A sensitive method for simultaneous determination of 20 trace organic chemicals (TOrCs, including preservatives, antioxidants, disinfectants, oestrogens, alkyl-phenols and bisphenol-A) in surface water and wastewater has been developed and validated based on the optimisation of solid-phase extraction (SPE) followed by
Pablo Vazquez-Roig et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 397(7), 2851-2864 (2010-05-01)
A simple and robust method using solid-phase extraction (SPE) and liquid chromatography tandem mass spectrometry (LC-MS/MS) for the simultaneous determination of 14 drugs of abuse and their metabolites (cocainics, amphetamine-like compounds, cannabinoids, and opiates) in surface waters has been developed.
Artikel
Reversed-phase interaction will retain most molecules with hydrophobic character; it is very useful for extracting analytes that are very diverse in structure within the same sample.