Merck
52171-U
Supelco
Deckel für SPE-Röhrchen (verschließt die Oberseite von SPE-Röhrchen)
for use with 1mL SPE tube, pk of 108
Synonym(e):
KAPPEN FÜR 1ML-SPE-KARTUSCHEN, 108 STÜCK
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.21
Materialien
yellow polypropylene
Beschreibung
Plugs top of SPE tubes
Verpackung
pk of 108
Methode(n)
solid phase extraction (SPE): suitable
Anwendung(en)
food and beverages
Kompatibilität
for use with 1mL SPE tube
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)