Merck
504351
Supelco
Männlicher Luer-Stecker
configured for plugging luer holes, pkg of 12 ea
About This Item
UNSPSC-Code:
12000000
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Verpackung
pkg of 12 ea
Methode(n)
solid phase extraction (SPE): suitable
Anwendung(en)
environmental
food and beverages
Kompatibilität
configured for plugging luer holes
Allgemeine Beschreibung
Male Luer plug is used to seal the inlet sampling cap which serves as an accessory for thermal desorption system storage containers.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)