505080
Discovery® RP-Amide C16 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 2 cm × 4 mm Supelguard Guard Cartridge Kit with 1 Cartridge holder + 1 Guard Cartridge
About This Item
Empfohlene Produkte
product name
Discovery® RP-Amid C16 Supelguard Kartusche, 5 μm particle size, L × I.D. 2 cm × 4 mm, pkg of 1 kit
Agentur
suitable for USP L60
Verpackung
pkg of 1 kit
Methode(n)
HPLC: suitable
L × ID
2 cm × 4 mm
Aktive Matrixgruppe
amide, alkyl phase
Partikelgröße
5 μm
Porengröße
180 Å
Anwendung(en)
food and beverages
Trenntechnik
reversed phase
Allgemeine Beschreibung
Fußnote
Rechtliche Hinweise
Ersatzteil
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)