This kit includes 25 Spin Columns, 25 End Caps, and 100 Collection Tubes. Please see the link below to review the kit technical bulletin:
https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/277/206/sc1000bul.pdf
Wichtige Dokumente
SC1000
SigmaPrep™ spin column
storage temp.:20-25°C, pkg of 1 kit
Synonym(e):
dna extraction, dna purification, spin columns
Größe auswählen
CHF 48.20
Voraussichtliches Versanddatum01. April 2025
Größe auswählen
About This Item
CHF 48.20
Voraussichtliches Versanddatum01. April 2025
Empfohlene Produkte
Verpackung
pkg of 1 kit
Lagertemp.
20-25°C
Allgemeine Beschreibung
Benefits:
- Convenient format for both use and storage
- Compatible with both microcentrifuges and vacuum manifolds
- Technical bulletin provides protocol suggestions
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Verwandter Inhalt
Overview of common techniques and downstream applications for extraction and purification of genomic DNA, plasmid DNA, and total RNA from cells, tissue, blood, viruses, and other sample types.
Überblick über gebräuchliche Techniken und Downstream-Anwendungen für die Extraktion und Aufreinigung genomischer DNA, Plasmid-DNA und Gesamt-RNA aus Zellen, Gewebe, Blut, Viren und anderen Probenarten.
-
How may columns come in a kit?