Merck
57328-U
Supelco
SPME Fiber Assembly
greener alternative
DVB/CAR/PDMS, for use with manual holder, Nitinol-core (NIT), 24 ga, 50 μm (DVB layer), 30 μm (CAR/PDMS layer)
Synonym(e):
STABLEFLEX 1CM-SPME-FASER 3 STÜCK (MANUELL) 50/30μM DVB/CARBOXEN-PDMS
About This Item
UNSPSC-Code:
41115724
NACRES:
NB.21
product name
SPME-Faseranordnung Divinylbenzol/Carboxen/Polydimethylsiloxan (DVB/CAR/PDMS), needle size 24 ga, for use with manual holder
Materialien
StableFlex fiber
plain gray hub
Kanülengröße
24 ga
Verpackung
pk of 3
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
df
30 μm (CAR/PDMS layer)
50 μm (DVB layer)
Methode(n)
solid phase microextraction (SPME): suitable
Faser L
1 cm
Aktive Matrixgruppe
DVB/CAR/PDMS coating
Anwendung(en)
food and beverages
Kompatibilität
for analyte group flavors (volatiles and semivolatiles, C3-20) (MW 40-275)
for use with manual holder
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
Allgemeine Beschreibung
Wir verpflichten uns, Ihnen umweltfreundlichere Alternativprodukte anzubieten, die mit einem oder mehreren der „12 Prinzipien der Grünen Chemie“ im Einklang stehen. Dies ist ein durch Festphasenmikroextraktion (SPME) hergestelltes Produkt. SPME ist eine relativ umweltfreundliche Technologie für die Probenvorbereitung. Es handelt sich um eine lösungsmittelfreie Extraktionstechnologie, bei der die SPME-Fasern wiederverwendbar sind und daher so wenig Abfall wie möglich erzeugt wird. Dies entspricht den Prinzipien „Abfallvermeidung“ und „Sicherere Lösungsmittel und Hilfsstoffe“. Weitere Informationen finden Sie hier.
Anwendung
Aromastoffe
Sonstige Hinweise
Das Aussehen kann variieren. Auf der Faser können dunklere Flecken sichtbar sein, die aber die Leistung nicht beeinträchtigen.
Fußnote
An einen flexiblen Quarzglaskern gebundene Beschichtung, woraus sich eine geeignetere Beschichtung auf einer weniger zerbrechlichen Faser ergibt. Es gibt möglicherweise einen geringfügigen Unterschied bei der Extraktionsselektivität im Vergleich zu derselben Beschichtung auf einem Standardquarzglaskern.
Rechtliche Hinweise
StableFlex is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Kundensupport
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Edgar Amavizca et al.
Scientific reports, 7, 41310-41310 (2017-02-02)
Remote effects (occurring without physical contact) of two plant growth-promoting bacteria (PGPB) Azospirillum brasilense Cd and Bacilus pumilus ES4 on growth of the green microalga Chlorella sorokiniana UTEX 2714 were studied. The two PGPB remotely enhanced the growth of the
Helena M Leal et al.
Scientific reports, 7(1), 17965-17965 (2017-12-23)
Anecdotes related to preferential mosquito bites are very common, but to date there is no complete explanation as to why one out of two people systematically receives more mosquito bites than the other when both are equally accessible. Here we
Odimar Z Zanardi et al.
Scientific reports, 8(1), 455-455 (2018-01-13)
Under laboratory conditions, mating activity in Asian citrus psyllid (ACP) started 4 days after emergence, peaked at day 7, and showed a clear window of activity starting 8 h into the photophase and extending through the first hour of the scotophase.
Johannes Kiefl et al.
Journal of chromatography. A, 1243, 81-90 (2012-05-11)
The continuous interest in non-targeted profiling induced the development of tools for automated cross-sample analysis. Such tools were found to be selective or not comprehensive thus delivering a biased view on the qualitative/quantitative peak distribution across 2D sample chromatograms. Therefore
M Caldeira et al.
Journal of chromatography. A, 1254, 87-97 (2012-07-28)
Allergic asthma represents an important public health issue, most common in the paediatric population, characterized by airway inflammation that may lead to changes in volatiles secreted via the lungs. Thus, exhaled breath has potential to be a matrix with relevant
Protokolle
High performance, reliability, and reproducibility of HS-SPME in combination with GC/MS for the determination of VOCs in water was proven in an interlaboratory trial. The new ISO 17943 using HS-SPME is an improvement on existing official methods for this determination in terms of sensitivity and selectivity.
Die hohe Leistungsfähigkeit, Zuverlässigkeit und Reproduzierbarkeit der HS-SPME in Kombination mit GC/MS für die Bestimmung von VOC in Wasser wurde in einem Ringversuch nachgewiesen. Die neue ISO 17943 unter Einsatz von HS-SPME stellt eine Verbesserung der bestehenden offiziellen Methoden für diese Bestimmung in Bezug auf Empfindlichkeit und Selektivität dar.
Separation of various pyrazines and sulfur compounds including carbon disulfide and dimethyl disulfide.
Chromatograms
suitable for GC, application for SPMEsuitable for GC, application for SPMEsuitable for GC, application for SPMEsuitable for GC, application for SPMEMehr anzeigen