Wichtige Dokumente
442666-U
n-Butylacetat
analytical standard
Synonym(e):
Butylacetat
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Dampfdichte
4 (vs air)
Dampfdruck
15 mmHg ( 25 °C)
8 mmHg ( 20 °C)
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Selbstzündungstemp.
790 °F
Expl.-Gr.
7.6 %
Verpackung
ampule of 1000 mg
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Brechungsindex
n20/D 1.394 (lit.)
bp
124-126 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−78 °C (lit.)
Dichte
0.88 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
environmental
Format
neat
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
CCCCOC(C)=O
InChI
1S/C6H12O2/c1-3-4-5-8-6(2)7/h3-5H2,1-2H3
InChIKey
DKPFZGUDAPQIHT-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
80.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
27 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?