Fortfahren mit
242594
sec-Butylacetat
99%
Synonym(e):
(±)-2-Butyl acetate, (±)-sec-Butyl acetate, 1-Methylpropyl acetate, 2-Acetoxybutane, 2-Butyl acetate, Acetic acid sec-butyl ester, Ultrasolve M 1200, sec-Butyl alcohol acetate (6CI), sec-Butyl ethanoate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3CO2CH(CH3)C2H5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
116.16
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
203-300-1
MDL number:
Assay:
99%
Form:
liquid
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor density
4 (vs air)
assay
99%
form
liquid
expl. lim.
7.5 %
refractive index
n20/D 1.389 (lit.)
bp
111-112 °C (lit.)
mp
−99 °C (lit.)
solubility
alcohol: soluble(lit.), diethyl ether: soluble(lit.), water: slightly soluble(lit.)
density
0.872 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
ester
SMILES string
CCC(C)OC(C)=O
InChI
1S/C6H12O2/c1-4-5(2)8-6(3)7/h5H,4H2,1-3H3
InChI key
DCKVNWZUADLDEH-UHFFFAOYSA-N
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
240141341266241091
description
99%
description
ReagentPlus®, ≥99%
description
99%
description
≥99%
assay
99%
assay
≥99%
assay
99%
assay
≥99%
solubility
water: slightly soluble(lit.), diethyl ether: soluble(lit.), alcohol: soluble(lit.)
solubility
alcohol: freely soluble(lit.), diethyl ether: soluble(lit.), chloroform: slightly soluble(lit.), water: soluble 125 part(lit.), acetone: soluble(lit.), carbon disulfide: insoluble(lit.)
solubility
water: insoluble(lit.), THF: soluble, DMF: soluble(lit.), diethyl ether: soluble(lit.)
solubility
petroleum ether: very slightly soluble(lit.), water: very slightly soluble(lit.), benzene: freely soluble(lit.), diethyl ether: freely soluble(lit.), chloroform: freely soluble(lit.), alcohol: freely soluble(lit.)
density
0.872 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
density
-
density
-
bp
111-112 °C (lit.)
bp
-
bp
-
bp
260-262 °C (lit.)
form
liquid
form
powder
form
-
form
solid
mp
−99 °C (lit.)
mp
213-217 °C (lit.)
mp
63-65 °C (lit.)
mp
39-41 °C (lit.)
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
60.8 °F
Flammpunkt (°C)
16 °C
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)