442425
7,12-Dimethylbenz[a]anthracen
analytical standard
Synonym(e):
1,4-Dimethyl-2,3-benzophenanthren, 9,10-Dimethyl-1,2-benzanthracen, DMBA
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Verpackung
ampule of 100 mg
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp (Schmelzpunkt)
122-123 °C (lit.)
Anwendung(en)
environmental
Format
neat
Lagertemp.
room temp
SMILES String
Cc1c2ccccc2c(C)c3c1ccc4ccccc34
InChI
1S/C20H16/c1-13-16-8-5-6-9-17(16)14(2)20-18(13)12-11-15-7-3-4-10-19(15)20/h3-12H,1-2H3
InChIKey
ARSRBNBHOADGJU-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?