442236
1,3,5-Trimethylbenzol
analytical standard
Synonym(e):
Mesitylen, 1,3,5-Trimethyl-benzol
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Dampfdichte
4.1 (vs air)
Dampfdruck
14 mmHg ( 55 °C)
2.49 mmHg ( 25 °C)
Selbstzündungstemp.
1022 °F
Expl.-Gr.
0.88-6.1 %, 100 °F
Verpackung
ampule of 1000 mg
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Brechungsindex
n20/D 1.499 (lit.)
bp
163-166 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−45 °C (lit.)
Dichte
0.864 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
environmental
SMILES String
Cc1cc(C)cc(C)c1
InChI
1S/C9H12/c1-7-4-8(2)6-9(3)5-7/h4-6H,1-3H3
InChIKey
AUHZEENZYGFFBQ-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
122.0 °F
Flammpunkt (°C)
50 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?