Merck
33144
Supelco
Fläschchen, Bördelkappe, Serumflasche
volume 10 mL, amber glass bottle, O.D. × H 25 mm × 50 mm, pkg of 288 ea
About This Item
UNSPSC-Code:
41121806
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
amber glass bottle
Leistungsmerkmale
autoclavable
closure type crimp top vial
Verpackung
pkg of 288 ea
AD × H
25 mm × 50 mm
Volumen
10 mL
Fitting
thread for 20 mm
Allgemeine Beschreibung
Diese Probengefäße bestehen aus klarem Borosilikatglas (ohne Deckel).
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)