Merck
Z113972
Sigma-Aldrich
Wheaton Serumflasche aus Glas
volume 10 mL, clear, O.D. 20 mm, diam. × H 25 mm × 54 mm
Größe auswählen
288 EA
CHF 387.00
CHF 387.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
288 EA
CHF 387.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41122001
NACRES:
NB.11
CHF 387.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Materialien
borosilicate glass bottle
Beschreibung
USP Type I
Leistungsmerkmale
autoclavable
closure type crimp top vial
AD
20 mm
Kapazität
10 mL
Durchm. × H
25 mm × 54 mm
Volumen
10 mL
Farbe
clear
Fitting
opening for 20 mm
Allgemeine Beschreibung
It is autoclavable, easy sterilization, is used to contain substances to prevent contamination.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)