Merck
30273-U
Supelco
Tedlar® SCV Gas Sampling Bag
2L w/ Thermogreen® LB-2 Septa
Synonym(e):
Tedlar® Gasprobenahmebeutel
About This Item
UNSPSC-Code:
41104008
NACRES:
NB.24
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Produktbezeichnung
2 l Tedlar® SCV Gasentnahmebeutel mit Thermogreen® LB-2 Septen,
Materialien
Tedlar® PVDF film
Qualitätsniveau
Agentur
suitable for ASTM® D5504 (Sulfur Compounds in Natural Gas and Fuels by GC)
suitable for EPA 18 (Gaseous Organic Compounds; VOCs by GC)
suitable for EPA 40,TO-3,TO-15 (Volatile Organic Compounds (VOCs))
suitable for EPA TO-12 (Non-Methane Organic Compounds (NMOC))
suitable for EPA TO-14A (Volatile Organic Compounds (VOCs) by GC/MS)
suitable for NIOSH 3704 (Perchloroethylene)
Beschreibung
Screw Cap Valve (SCV)
septum type: yes; Thermogreen® LB-2
Verpackung
pkg of 10 bags
Methode(n)
whole air sampling: suitable
Maximales Volumen × B × L
2 L × 9 in. × 11 in.
Anwendung(en)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Kompatibilität
for use with Calibration mixes - gas phase standards/gas mixtures
Allgemeine Beschreibung
Tedlar wird für mehrere U.S. EPA-Methoden zur Probenahme von flüchtigen organischen Verbindungen und Schwefelverbindungen empfohlen. Unser Tedlar besteht aus einer hochwertigen 2-mil-Tedlar-Folie für hervorragende Reaktionsträgheit, Dichtheit, Probenintegrität und gute Rückgewinnungsdaten. Unser Verriegelungsventil (PLV) und Nahtversiegelungsprozess sorgen dafür, dass diese Beutel selbst unter den herausforderndsten Probenahme- und Versandbedingungen strapazierfähig und nahezu dicht sind.
Rechtliche Hinweise
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
Tedlar is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Thermogreen is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Luftprobennehmer
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)