Merck
29569-U
CGA-590 Gas Cylinder Pressure Regulator
2-stage high purity, parameter 0-100 psi
About This Item
UNSPSC-Code:
41112500
NACRES:
SB.54
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Parameter
0-100 psi
Allgemeine Beschreibung
For use with compressed air gas cylinders.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
  1. what is maximum input pressure for regulator type SKU 29591 and SKU 29575
    1 answer
    1. The maximum inlet pressure is 3000 psi for both 29591-U and 29575-U.